Learn More
VistaLab™ Technologies Macro pipeteadores de la marca MLA™
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 ml
2 ml
3 ml
4 ml
5 ml
6 ml
7 ml
8 ml
9 ml
10 ml
Exactitud:
±0,6%
±0,75%
Color:
Amarillo
Blanco
Gris
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Calibrado de fábrica para una entrega precisa del volumen
- Se puede ajustar fácilmente para lograr un rendimiento preciso en densos o líquidos viscosos
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | ±0,75% |
| Esterilizables en autoclave | No autoclavable |
| Color | Amarillo |
| Desechables | Reusable |
| Para utilizar con | Micropipette Tip |
| Material | Aluminio, acero inoxidable |
| Modelo | F1 |
| Número de canales | 1 |
| Esterilidad | No estéril |
| Tipo | Macropipeta |
| Mostrar más |