Learn More
VistaLab™ Technologies Macro pipeteadores de la marca MLA™
Beskrivelse
- Calibrado de fábrica para una entrega precisa del volumen
- Se puede ajustar fácilmente para lograr un rendimiento preciso en densos o líquidos viscosos
Tekniske data
Tekniske data
| Exactitud | ±0,6% |
| Esterilizables en autoclave | No autoclavable |
| Color | Rojo |
| Desechables | Reusable |
| Para utilizar con | Micropipette Tip |
| Material | Aluminio, acero inoxidable |
| Modelo | F1 |
| Número de canales | 1 |
| Esterilidad | No estéril |
| Tipo | Macropipeta |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?