Learn More
VistaLab™ Technologies Macro pipeteadores de la marca MLA™
Descripción
- Calibrado de fábrica para una entrega precisa del volumen
- Se puede ajustar fácilmente para lograr un rendimiento preciso en densos o líquidos viscosos
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | ±0,6% |
| Esterilizables en autoclave | No autoclavable |
| Color | Rojo |
| Desechables | Reusable |
| Para utilizar con | Micropipette Tip |
| Material | Aluminio, acero inoxidable |
| Modelo | F1 |
| Número de canales | 1 |
| Esterilidad | No estéril |
| Tipo | Macropipeta |
| Mostrar más |