Learn More
ML390, MedChemExpress
Código de producto. 16434416
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. 16434416
Marca: Medchem Express HY100688
MedChemExpress ML390 is a potent dihydroorotate dehydrogenase (DHODH) inhibitor. ML390 is an inducer of myeloid differentiation and causes myeloid differentiation in murine (ER-HoxA9) and human (U937 and THP1) acute myeloid leukemia (AML) models.
ML390 is a potent dihydroorotate dehydrogenase (DHODH) inhibitor. ML390 is an inducer of myeloid differentiation and causes myeloid differentiation in murine (ER-HoxA9) and human (U937 and THP1) acute myeloid leukemia (AML) models.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ML390
CAS 2029049-79-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H21F3N2O3
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 27 mg/mL (66.44 mM)
SMILES O=C(NCCC(N[C@H]1C(C=CC=C2)=C2CCC1)=O)C3=CC=C(OC(F)(F)F)C=C3
Peso molecular (g/mol) 406.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 406.4
Porcentaje de pureza 99.96%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.