missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ML335, MedChemExpress

Código de producto. 16484946
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16484946 100 mg 100 miligramos
16490277 50 mg 50 miligramos
16486637 5 mg 5 miligramos
16483918 10 mg 10 miligramos
16482906 25 mg 25 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16484946

Marca: Medchem Express HY104005

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress ML335 is a selective activator of both TREK-1 and TREK-2.

ML335 is a selective activator of both TREK-1 and TREK-2.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material ML335
CAS 825658-06-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H14Cl2N2O3S
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 155 mg/mL (415.27 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(NCC1=CC=C(Cl)C=C1Cl)C2=CC=C(NS(=O)(C)=O)C=C2
Peso molecular (g/mol) 373.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 373.25
Porcentaje de pureza 99.93%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.