Learn More
ML329, MedChemExpress
Código de producto. 16459906
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16459906 50 mg 50 miligramos
16474616 100 mg 100 miligramos
16473378 10 mg 10 miligramos
16436107 5 mg 5 miligramos
16422746 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16459906 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101464
MedChemExpress ML329 is a micropthalmia-associated transcription factor (MITF) inhibitor, which inhibits TRPM-1 promoter activity with an IC50 of 1.2 μM.
ML329 is a micropthalmia-associated transcription factor (MITF) inhibitor, which inhibits TRPM-1 promoter activity with an IC50 of 1.2 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ML329
CAS 19992-50-8
Color Red Brown
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H12N2O4S
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 5 mg/mL (15.23 mM; Need ultrasonic) ∣DMF : 5 mg/mL (15.23 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(C1=CC=C(NC(C2=O)=CC(C3=C2C=CC=C3)=O)C=C1)(N)=O
Peso molecular (g/mol) 328.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 328.34
Porcentaje de pureza 98.56%
Grado Research
Forma física Solid