Learn More
ML324, MedChemExpress
Descripción
ML324 is a potent JMJD2 demethylase inhibitor with antiviral activity. ML324 also exhibits inhibition for the histone demethylase KDM4B, with an IC50 of 4.9 μM. ML324 has potent anti-viral activity against both herpes simplex virus (HSV) and human cytomegalovirus (hCMV) infection via inhibition viral IE gene expression.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | ML324 |
| Forma física | Solid |
| CAS | 1222800-79-4 |
| Color | Amarillo claro |
| Cantidad | 50 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C21H23N3O2 |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-programmed cell death |
| Información de solubilidad | DMSO : 31.25 mg/mL (89.43 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| SMILES | O=C(NCCCN(C)C)C1=CC=C(C2=CC(O)=C3N=CC=CC3=C2)C=C1 |
| Mostrar más |