missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ML264, MedChemExpress

Código de producto. 16458008
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16458008 10 mg 10 miligramos
16490468 5 mg 5 miligramos
16447786 100 mg 100 miligramos
16413937 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16458008 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19994

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress ML264 is an antitumor agent that potently and selectively inhibits Krüppel-like factor five (KLF5) expression.

ML264 is an antitumor agent that potently and selectively inhibits Krüppel-like factor five (KLF5) expression.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material ML264
Forma física Solid
CAS 1550008-55-3
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H21ClN2O4S
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (259.82 mM)
SMILES O=C(NCC(N(C)C(CC1)CCS1(=O)=O)=O)/C=C/C2=CC=CC(Cl)=C2
Peso molecular (g/mol) 384.88
Formula Weight (peso de la fórmula) 384.88
Porcentaje de pureza 99.58%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.