Learn More
ML224, MedChemExpress
Description
ML224(NCGC00242364
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | ML224 |
| CAS | 1338824-21-7 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C31H31N3O5 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | NCGC00242364 ANTAG3 |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (190.26 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CC(NC1=CC(C)=C(OCC2=CC(C(N3CC4=CC=CO4)NC5=C(C=CC=C5)C3=O)=CC=C2OC)C(C)=C1)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 525.59 |
| Show More |