Learn More
ML213, MedChemExpress
Código de producto. 16489996
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16489996 50 mg 50 miligramos
16464696 100 mg 100 miligramos
16443608 10 mg 10 miligramos
16442786 25 mg 25 miligramos
16416337 5 mg 5 miligramos
5 options
Código de producto. 16489996
Marca: Medchem Express HY101843
MedChemExpress ML213 is a selective activator of Kv7.2 and Kv7.4 channels, enhances Kv7.2 and Kv7.4 channels with EC50s of 230 and 510 nM, respectively.
ML213 is a selective activator of Kv7.2 and Kv7.4 channels, enhances Kv7.2 and Kv7.4 channels with EC50s of 230 and 510 nM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ML213
Forma física Solid
CAS 489402-47-3
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H23NO
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Información de solubilidad DMSO : 36.67 mg/mL (142.48 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1C(C2)CCC2C1)NC3=C(C)C=C(C)C=C3C
Peso molecular (g/mol) 257.37
Formula Weight (peso de la fórmula) 257.37
Porcentaje de pureza 99.85%