Learn More
ML204, MedChemExpress
Código de producto. 16458157
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16458157 5 mg 5 miligramos
16476036 100 mg 100 miligramos
16415448 10 mg 10 miligramos
16411627 50 mg 50 miligramos
4 options
Código de producto. 16458157
Marca: Medchem Express HY12949
MedChemExpress ML204 is a potent, selective TRPC4/TRPC5 channel inhibitor, with at least 19-fold selectivity against TRPC6 and no appreciable effect on all other TRP channels, nor on voltage-gated sodium, potassium, or Ca2+ channels.
ML204 is a potent, selective TRPC4/TRPC5 channel inhibitor, with at least 19-fold selectivity against TRPC6 and no appreciable effect on all other TRP channels, nor on voltage-gated sodium, potassium, or Ca2+ channels.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ML204
CAS 5465-86-1
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H18N2
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad Ethanol : 50 mg/mL (220.93 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 37 mg/mL (163.49 mM)
SMILES CC1=CC(N2CCCCC2)=NC3=CC=CC=C13
Peso molecular (g/mol) 226.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.32
Porcentaje de pureza 99.24%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation