Learn More
ML133 hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16492858
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16492858 10 mg 10 miligramos
16474266 100 mg 100 miligramos
16439516 50 mg 50 miligramos
16415607 5 mg 5 miligramos
4 options
Código de producto. 16492858
Marca: Medchem Express HY100230A
MedChemExpress ML133 hydrochloride is a selective Kir2 family channels inhibitor, with an IC50 of 1.8 μM at pH 7.4 and 290 nM at pH 8.5.
ML133 hydrochloride is a selective Kir2 family channels inhibitor, with an IC50 of 1.8 μM at pH 7.4 and 290 nM at pH 8.5.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ML133 hydrochloride
CAS 1222781-70-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H20ClNO
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 125 mg/mL (398.32 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES COC1=CC=C(CNCC2=C3C=CC=CC3=CC=C2)C=C1.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 313.82
Formula Weight (peso de la fórmula) 313.82
Porcentaje de pureza 99.9%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation