Learn More
ML-7 hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16482597
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
16482597 50 mg 50 miligramos
16496498 10 mg 10 miligramos
2 options
Código de producto. 16482597
Marca: Medchem Express HY15417
MedChemExpress ML-7 hydrochloride is a naphthalene sulphonamide derivative, potently inhibits MLCK (IC50=300 nM). ML-7 hydrochloride also inhibits YAP/TAZ.
ML-7 hydrochloride is a naphthalene sulphonamide derivative, potently inhibits MLCK (IC50=300 nM). ML-7 hydrochloride also inhibits YAP/TAZ.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ML-7 hydrochloride
CAS 110448-33-4
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H18ClIN2O2S
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 43 mg/mL (94.98 mM) ∣H2O : 1.43 mg/mL (3.16 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(N1CCNCCC1)(C2=C3C=CC=C(I)C3=CC=C2)=O.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 452.74
Formula Weight (peso de la fórmula) 452.74
Porcentaje de pureza 99.49%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease