Learn More
ML-323, MedChemExpress
Código de producto. 16407366
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16407366 100 mg 100 miligramos
16499857 5 mg 5 miligramos
16487388 10 mg 10 miligramos
16483417 50 mg 50 miligramos
4 options
Código de producto. 16407366
Marca: Medchem Express HY17543
MedChemExpress ML-323 is a reversible, potent USP1-UAF1 inhibitor with IC50 of 76 nM in a Ub-Rho assay. The measured inhibition constants of ML-323 for the free enzyme (Ki) is 68 nM.
ML-323 is a reversible, potent USP1-UAF1 inhibitor with IC50 of 76 nM in a Ub-Rho assay. The measured inhibition constants of ML-323 for the free enzyme (Ki) is 68 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ML-323
CAS 1572414-83-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H24N6
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 49 mg/mL (127.44 mM)
SMILES CC1=CN=C(C2=C(C(C)C)C=CC=C2)N=C1NCC3=CC=C(N4N=NC=C4)C=C3
Peso molecular (g/mol) 384.48
Formula Weight (peso de la fórmula) 384.48
Porcentaje de pureza 98.02%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death