missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ML-290, MedChemExpress

Código de producto. 16417377
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16417377

Marca: Medchem Express HY112606

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress ML-290 is a first-in-class and potent relaxin/insulin-like family peptide receptor (RXFP1) agonist and activator of anti-fibrotic genes, with an EC50 of 94 nM. ML290 is a biased allosteric agonist at the relaxin receptor RXFP1.

ML-290 is a first-in-class and potent relaxin/insulin-like family peptide receptor (RXFP1) agonist and activator of anti-fibrotic genes, with an EC50 of 94 nM. ML290 is a biased allosteric agonist at the relaxin receptor RXFP1.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material ML-290
CAS 1482500-76-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H21F3N2O5S
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (246.80 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=CC(S(=O)(C(F)(F)F)=O)=CC=C1)C2=C(NC(C3=CC=CC=C3OC(C)C)=O)C=CC=C2
Peso molecular (g/mol) 506.49
Formula Weight (peso de la fórmula) 506.49
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Powder
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Corrección del contenido de un producto

El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado