missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MKI67 Rabbit anti-Human, Polyclonal Antibody, Abnova™

Código de producto. 16137070
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16137070 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16137070

Marca: Abnova PAB29307.100uL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit polyclonal antibody raised against recombinant human MKI67.

This gene encodes a nuclear protein that is associated with and may be necessary for cellular proliferation. Alternatively spliced transcript variants have been described. A related pseudogene exists on chromosome X. [provided by RefSeq]

Sequence: DGPHFPLSLSTCLFGRGIECDIRIQLPVVSKQHCKIEIHEQEAILHNFSSTNPTQVNGSVIDEPVRLKHGDVITIIDRSFRYENESLQSGRKSTEFPRKIREQEPARRVSRSSFSSDPDEKAQDSKAYSKITEGKVSGNPQVHI

Especificaciones

Antígeno MKI67
Aplicaciones Immunofluorescence, Immunohistochemistry (PFA fixed)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Descripción Rabbit polyclonal antibody raised against recombinant human MKI67.
Dilución Immunofluorescence (1-4 ug/mL) Immunohistochemistry (1:50-1:200) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulación In PBS, pH 7.2 (40% glycerol, 0.02% sodium azide)
Alias de gen KIA/Ki-67
Símbolos de los genes MKI67
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to amino acids 16-159 of human MKI67.
Método de purificación Antigen affinity purification
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4288
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C. For long term storage store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.