Learn More
BINDER™ Cámara climática dinámica serie MK
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. p-7224900 Tienda BINDER Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
417 L
991 L
Modelo:
MK1020-400 V
MK400-400 V
Dimensiones interiores (F x An x Al):
735 x 810 x 700 mm
1200 x 810 x 1020 mm
Amperaje:
12,5 amperios
22,5 amperios
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Modelo Dimensiones interiores (F x An x Al) Amperaje unitSize
17639775 417 L MK400-400 V 735 x 810 x 700 mm 12,5 amperios cada uno
17649775 991 L MK1020-400 V 1200 x 810 x 1020 mm 22,5 amperios cada uno
2 options
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 17639775
Marca: BINDER™ 90200406
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
La cámara BINDER serie MK es adecuada para todas las pruebas de calor y frío entre -40 °C y 180 °C. La MK es una alternativa inteligente a soluciones individuales complejas para pruebas de temperatura cíclicas.
  • Intervalo de temperatura: de -40 °C a + +180 °C
  • Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™
  • Controlador con pantalla táctil intuitiva y con programación de segmento de tiempo y en tiempo real
  • Registrador de datos interno, los valores medidos se pueden leer en formato abierto a través de USB
  • Edición básica del software de multigestión APT-COM™ BINDER
  • Protección programable contra la condensación para el material de prueba
  • Solución de problemas del sistema con alarmas visuales y sonoras
  • Refrigerante R-452A sin CFC
  • 1 gradilla de acero inoxidable
  • Orificios de acceso con enchufe de silicona
  • Ventana de visualización climatizada con iluminación interior LED
  • Dispositivo de seguridad de temperatura ajustable e independiente de clase 2 (DIN 12880) con alarma visual
  • 4 ruedas, dos con frenos
  • Interfaz de ordenador: Puerto Ethernet
  • Función de rampa ajustable
  • Para registrador gráfico
  • Reloj de tiempo real
  • Calentamiento de puerta
  • Cámara interna de acero inoxidable
  • Refrigeración con unidad de refrigeración de compresor
Especificaciones
Capacidad del estante (métrico) 30 kg
Descripción MK400-400 V, estándar, serie MK: cámaras climáticas dinámicas para cambios rápidos de temperatura, 417 l, 400 V 3 ∼ 50 Hz
Capacidad (métrico) 417 L
Material de la cámara Acero inoxidable
Iluminación No lightning
Material Powder-coated Cold Rolled Steel
N.º de estantes 1
Tipo de tapón CEE
Intervalo de temperatura (métrico) - 40°C to +180°C
Tipo Temperature Test Chamber
Pantalla TFT táctil
Control de humedad Without controlled humidity
Modelo MK400-400 V
Dimensiones interiores (F x An x Al) 735 x 810 x 700 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 1135 x 1438 x 1710 mm
Peso (métrico) 413 kg
Tensión 400 V
Vataje 7 kW
Amperaje 12,5 amperios
Frecuencia 50 Hz