Learn More
MK-886, MedChemExpress
Código de producto. 16453406
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16453406 25 mg 25 miligramos
16445978 10 mg 10 miligramos
16438597 5 mg 5 miligramos
16426406 100 mg 100 miligramos
16402127 50 mg 50 miligramos
5 options
Código de producto. 16453406
Marca: Medchem Express HY14166
MedChemExpress MK-886 (L 663536) is a potent, cell-permeable and orally active FLAP (IC50 of 30 nM) and leukotriene biosynthesis (IC50s of 3 nM and 1.1 μM in intact leukocytes and human whole blood, respectively) inhibitor. MK-886 is also a non-competitive PPARα antagonist and can induce apoptosis.
MK-886 (L 663536) is a potent, cell-permeable and orally active FLAP (IC50 of 30 nM) and leukotriene biosynthesis (IC50s of 3 nM and 1.1 μM in intact leukocytes and human whole blood, respectively) inhibitor. MK-886 is also a non-competitive PPARα antagonist and can induce apoptosis.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MK-886
CAS 118414-82-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H34ClNO2S
Cantidad 25 mg
Sinónimo L 663536
Información de solubilidad DMSO : 75 mg/mL (158.87 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(C)C1=CC=C(N(CC2=CC=C(Cl)C=C2)C(CC(C)(C(O)=O)C)=C3SC(C)(C)C)C3=C1
Peso molecular (g/mol) 472.08
Formula Weight (peso de la fórmula) 472.08
Porcentaje de pureza 99.11%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death