missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MK-571 sodium, MedChemExpress

Código de producto. 16460468
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16460468

Marca: Medchem Express HY19989A

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress MK-571 (L-660711) sodium is an orally active, potent and selective competitive leukotriene D4 (LTD4) receptor antagonist, with Ki values of 0.22 and 2.1 nM in guinea pig and human lung membranes, respectively. MK-571 sodium is also a inhibitor of multidrug resistance-associated protein MRP4 (ABCC4) and ABCC1 (MRP1). MK-571 sodium inhibits constitutive and antigen-stimulated S1P (sphingosine-1-phosphate) release.

MK-571 (L-660711) sodium is an orally active, potent and selective competitive leukotriene D4 (LTD4) receptor antagonist, with Ki values of 0.22 and 2.1 nM in guinea pig and human lung membranes, respectively. MK-571 sodium is also a inhibitor of multidrug resistance-associated protein MRP4 (ABCC4) and ABCC1 (MRP1). MK-571 sodium inhibits constitutive and antigen-stimulated S1P (sphingosine-1-phosphate) release.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material MK-571 sodium
Forma física Solid
CAS 115103-85-0
Color Yellow
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H26ClN2NaO3S2
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo L-660711 sodium
Información de solubilidad H2O : 33.33 mg/mL (62.06 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : < 1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble or slightly soluble)
SMILES O=C(O[Na])CCSC(C1=CC=CC(/C=C/C2=NC3=CC(Cl)=CC=C3C=C2)=C1)SCCC(N(C)C)=O
Peso molecular (g/mol) 537.07
Formula Weight (peso de la fórmula) 537.07
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Corrección del contenido de un producto

El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado