missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MK-4101, MedChemExpress

Código de producto. 16459995
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16459995 2 mg 2 miligramos
16499456 50 mg 50 miligramos
16492758 10 mg 10 miligramos
16405507 5 mg 5 miligramos
16404226 100 mg 100 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16459995

Marca: Medchem Express HY100036

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress MK-4101 is a Smoothened (SMO) antagonist (IC50 of 1.1 μM for 293 cells ) and also a potent inhibitor of the hedgehog pathway (IC50 of 1.5 μM for mouse cells; IC50 of 1 μM for KYSE180 oesophageal cancer cells). MK-4101 has robust antitumor activity that inhibits tumor cell proliferation and induces extensive apoptosis.

MK-4101 is a Smoothened (SMO) antagonist (IC50 of 1.1 μM for 293 cells ) and also a potent inhibitor of the hedgehog pathway (IC50 of 1.5 μM for mouse cells

Especificaciones

Nombre del producto químico o material MK-4101
Forma física Solid
CAS 935273-79-3
Color Blanco
Cantidad 2 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H24F5N5O
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (101.32 mM)
SMILES FC(C1=CC=CC=C1C2=NN=C(C34CCC(C5=NOC(C6CC(F)(F)C6)=N5)(CC4)CC3)N2C)(F)F
Peso molecular (g/mol) 493.47
Formula Weight (peso de la fórmula) 493.47
Porcentaje de pureza 98.1%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.