Learn More
MK-3903, MedChemExpress
Código de producto. 16444168
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16444168 10 mg 10 miligramos
16485126 100 mg 100 miligramos
16440517 50 mg 50 miligramos
16406877 5 mg 5 miligramos
4 options
Código de producto. 16444168
Marca: Medchem Express HY107988
MedChemExpress MK-3903 is a potent and selective AMP-activated protein kinase (AMPK) activator with an EC50 of 8 nM.
MK-3903 is a potent and selective AMP-activated protein kinase (AMPK) activator with an EC50 of 8 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MK-3903
CAS 1219737-12-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H19ClN2O3
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (219.83 mM)
SMILES ClC1=CC2=C(NC(OC3=CC=C(C)C(C(O)=O)=C3)=N2)C=C1C(C=C4)=CC=C4C5=CC=CC=C5
Peso molecular (g/mol) 454.9
Formula Weight (peso de la fórmula) 454.9
Porcentaje de pureza 98.13%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism