Learn More
MK-3697, MedChemExpress
Código de producto. 16495078
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. 16495078
Marca: Medchem Express HY12301
MedChemExpress MK-3697 is an isonicotinamide small molecule, acting as a potent and selective Orexin 2 receptor antagonist with Ki = 0.95 nM.
MK-3697 is an isonicotinamide small molecule, acting as a potent and selective Orexin 2 receptor antagonist with Ki = 0.95 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MK-3697
CAS 1224846-01-8
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H21N5O3S
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 22.5 mg/mL (50.28 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(C1=CC(C2=CC(C)=CN=C2)=NC=C1C3=NC=CS3)NCC4=NC(OC)=C(OC)C=C4
Peso molecular (g/mol) 447.51
Formula Weight (peso de la fórmula) 447.51
Porcentaje de pureza 99.46%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.