Learn More
Thermo Scientific™ Mixtainer BioProcess Container (BPC) for HyPerforma™ Mixtainer™ Systems
The complete Thermo Scientific™ Mixtainer™ System is an integrated, single-use sterile unit for mixing of cell culture media, and other process liquids such as buffers, reagents and bulk drug precursors or products.
1735.00€ - 10325.00€
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Detalle del puerto | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Detalle del puerto | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
30040271
|
Thermo Scientific™
SH30661.01 |
50 L | 4 x Top-mounted Ports and Tubing (2 with 0.25 in. ID Tubing and male/female Luer connectors, 2 with 3/1 in. ID tubing and quick-connect couplings) |
9280.00€
paquete de 15 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
30040272
|
Thermo Scientific™
SH30661.02 |
100 L | 4 x Top-mounted Ports and Tubing (2 with 0.25 in. ID Tubing and male/female Luer connectors, 2 with 3/1 in. ID tubing and quick-connect couplings) |
10325.00€
paquete de 15 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
30040270
|
Thermo Scientific™
SH30661.03 |
200 L | 4 x Top-mounted Ports and Tubing (2 with 0.25 in. ID Tubing and male/female Luer connectors, 2 with 3/1 in. ID tubing and quick-connect couplings) |
4320.00€
paquete de 5 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
30040273
|
Thermo Scientific™
SH30687.01 |
50 L | Powder Port |
1735.00€
paquete de 3 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Recommended for:- Hydration of powdered media and buffers
- Sterile mixing of cell culture media with sera and reagents
- Sterile mixing of buffer solutions or other process fluids
- Pooling of sterile liquid fractions
Especificaciones
TPE |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Thermo Scientific™ Mixtainer BioProcess Container (BPC) for HyPerforma™ Mixtainer™ Systems