Learn More
Thermo Scientific™ Mixtainer BioProcess Container (BPC) for HyPerforma™ Mixtainer™ Systems
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 L
100 L
200 L
Detalle del puerto:
4 x puertos y tubos de montaje superior
Puerto de polvo
Tamaño de la unidad:
paquete de 15
paquete de 3
paquete de 5
Descripción
Recommended for:
- Hydration of powdered media and buffers
- Sterile mixing of cell culture media with sera and reagents
- Sterile mixing of buffer solutions or other process fluids
- Pooling of sterile liquid fractions
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 200 L |
| Detalle del puerto | 4 x puertos y tubos de montaje superior |
| Línea de tuberías 1 | 0.25 in. ID Tubing and male/female Luer connectors (Port 1) |
| Línea de tuberías 2 | 0.25 in. ID Tubing and male/female Luer connectors (Port 2) |
| Línea de tuberías 3 | 3/8 in. ID tubing and quick-connect couplings (Port 3) |
| Línea de tuberías 4 | 3/8 in. ID tubing and quick-connect couplings (Port 4) |
| Tubing Style | TPE |
| Esterilidad | Sterile |