Learn More
Fisherbrand™ Filtro no estéril de membranas de ésteres de celulosa mixta
Código de producto. 11715295 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Tamaño de poro:
0,2 μm
0,45 μm
0,65 μm
0,8 μm
1,2 μm
3 μm
5 μm
8 μm
Diámetro (métrico):
25 mm
25 mm
47 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 200
Código de producto. 11715295
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los filtros no estériles de las membranas de ésteres de celulosa mixta Fisherbrand™ están compuestos de acetato de celulosa y nitrato de celulosa.
  • Membranas de uso común en aplicaciones analíticas/de investigación
  • Naturalmente hidrófilo, biológicamente inerte y ofrecen estabilidad térmica
  • Se caracteriza por contar con una superficie más suave y uniforme que la membrana de nitrocelulosa pura, lo que facilita la detección de partículas y un alto nivel de retención
Especificaciones
Punto de burbuja 2,23 bar
Color Blanco
Tipo de filtro Microfiltración
Material Éster de celulosa mixta
Tamaño de poro 0,45 μm
Esterilidad No estéril
Caudal 60 ml/min/cm2
Para utilizar con (aplicación) Microdiálisis de ADN y proteínas, clarificación de soluciones acuosas durante el análisis microbiológico, identificación de ácidos nucleicos
Caudal de gas 5 l/min/cm2
Hidrofobicidad Hidrófilo
Cantidad 100/paq.
Tipo Disco simple
Mojabilidad
Diámetro (métrico) 25 mm