Learn More
Fisherbrand™ Filtro no estéril de membranas de ésteres de celulosa mixta
Código de producto. 11705305 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Tamaño de poro:
0,2 μm
0,45 μm
0,65 μm
0,8 μm
1,2 μm
3 μm
5 μm
8 μm
Diámetro (métrico):
25 mm
25 mm
47 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 200
Código de producto. 11705305
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los filtros no estériles de las membranas de ésteres de celulosa mixta Fisherbrand™ están compuestos de acetato de celulosa y nitrato de celulosa.
  • Membranas de uso común en aplicaciones analíticas/de investigación
  • Naturalmente hidrófilo, biológicamente inerte y ofrecen estabilidad térmica
  • Se caracteriza por contar con una superficie más suave y uniforme que la membrana de nitrocelulosa pura, lo que facilita la detección de partículas y un alto nivel de retención
Especificaciones
Punto de burbuja 0.69bar
Color Blanco
Tipo de filtro Microfiltración
Material Éster de celulosa mixta
Tamaño de poro 3 μm
Esterilidad No estéril
Caudal 320 ml/min/cm2
Para utilizar con (aplicación) Microdiálisis de ADN y proteínas, clarificación de soluciones acuosas durante el análisis microbiológico, identificación de ácidos nucleicos
Caudal de gas 28 l/min/cm2
Hidrofobicidad Hidrófilo
Cantidad 100/paq.
Tipo Disco simple
Mojabilidad
Diámetro (métrico) 47 mm