Learn More
Macherey-Nagel™ Mezcla de limpieza V Diamino/carbono Mix V
Código de producto. 12814371 Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
15 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 12814371
Marca: Macherey-Nagel™ 730975
Solo quedan null
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Mezclas de limpieza QuEChERS Chromabond (EN 15662)
Tipo Mezcla de limpieza de diamina/carbono
Volumen (métrico) 15 ml
Cantidad 50/pack