Learn More
Macherey-Nagel™ Mezcla de limpieza de diamino Mix III
Código de producto. 12820961 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
15 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
12820961 15 ml cada uno
1 options
Código de producto. 12820961
Marca: Macherey-Nagel™ 730972
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Mezclas de limpieza QuEChERS Chromabond (EN 15662)
Tipo Mezcla de limpieza de diamino
Volumen (métrico) 15 ml
Cantidad 50/pack