Learn More
Esculape Laboratoire™ Mix Eyestation
Descripción
- Conservante mezclado con agua del grifo.
- Corriente continua de 1,5 l (0,4 gal) por minuto durante 15 minutos
- El funcionamiento sin manos permite al usuario mantener ambos ojos abiertos simultáneamente.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Lavado de los ojos en caso de salpicaduras de ácidos o bases |
| Incluye | Frasco de lavado ocular con 200 ml de solución de pH neutro; frasco de lavado ocular con 500 ml de solución oftálmica; caja para montaje en pared con espejo y manual del usuario |
| Tiempo de enjuague | 7 min |