Learn More
Invitrogen™ MitoTracker™ Dyes for Mitochondria Labeling
Descripción
Rosamine & carbocyanine-based staining dyes MitoTracker Orange CMTMRos, Red CMXRos, Orange CM-H2TMRos, Red CM-H2XRos, Red FM, Green FM, & Deep Red FM enable mitochondria visualization with fluorescent imaging. These mitochondria dyes are specially packaged in vials of 50 μg each to create freshly reconstituted dyes without the impact of freeze-thaw cycles to aid in a simplified sample prep for cell analysis workflow.
MitoTracker Red CM-H2XRos es una versión reducida y no fluorescente de MitoTracker Red (M-7512) que se vuelve fluorescente tras la oxidación. Este colorante también tiñe las mitocondrias en las células vivas y su acumulación depende del potencial de la membrana. El colorante se conserva bien después de la fijación mediante aldehído. Embalaje especial.
Análisis celular, estructura celular, rastreo y seguimiento de celular, viabilidad celular, función y proliferación, adquisición de imágenes celulares, inmunofluorescencia (IF), tinción y detección de inmunofluorescencia, mitocondrias, función mitocondrial, estructura mitocondrial, estrés nitrooxidativo, seguimiento de organelos, especies reactivas de oxígeno
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Rojo |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz. |
| Intervalo de longitud de onda de excitación | 579⁄599 |
| Formato | Special packaging |
| Para utilizar con (equipo) | Microscopio de fluorescencia, citómetro de flujo, lector de microplacas |
| Cantidad | 20 x 50 μg |
| Método de detección | Fluorescente |
| Descripción | MitoTracker Red CM-H2Xros |
| Línea de productos | MitoTracker |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Mostrar más |