Learn More
Mitomicina C, Fisher BioReagents™
Código de producto. p-27219
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
10 mg
20 mg
Envase:
Vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
10 MG
2 MG
20 MG
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10182953 2 mg Vidrio ámbar 2 MG
10022604 10 mg Vidrio ámbar 10 MG
10115004 20 mg Vidrio ámbar 20 MG
3 options
Código de producto. 10182953
Marca: Fisher BioReagents BP25312
Solicitar formato a granel o personalizado
Mitomicina C
Inhibidor de la síntesis de ADN, división nuclear y células cancerosas. Espectro antibacteriano: Bacilos ácidorresistentes grampositivos, gramnegativos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50-07-7
Fórmula molecular C15H18N4O5
Peso molecular (g/mol) 334.332
Clave InChI NWIBSHFKIJFRCO-WUDYKRTCSA-N
Sinónimo mitomycin c, mitomycin, ametycine, mutamycin, ametycin, mitocin-c, mitomycinum, mytomycin, mytozytrex, mitomycin-c
PubChem CID 5746
ChEBI CHEBI:27504
SMILES CC1=C(C(=O)C2=C(C1=O)N3CC4C(C3(C2COC(=O)N)OC)N4)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mitomycin C
Punto de fusión 360°C
Color Azul
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥98.0 %
Envase Vidrio ámbar
Cantidad 2 mg
Índice Merck 15, 6300
Información de solubilidad Soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 334.3
Porcentaje de pureza 99.0% min. (RP CH3CN:H20 0 to 100%), 98.0% min. (RP MEOH:H20 90:10)
Forma física Sólido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Mitomycin C
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Carcinogenicidad Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.