missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mirogabalin besylate, MedChemExpress

Código de producto. 16405136
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16405136

Marca: Medchem Express HY108006

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Mirogabalin besylate is a selective and orally available ligand for the α2δ subunit of voltage-gated calcium channels, with Kds of 13.5 nM, 22.7 nM, 27 nM, and 47.6 nM for human α2δ-1, human α2δ-2, rat α2δ-1, and rat α2δ-2, respectively.

Mirogabalin besylate is a selective and orally available ligand for the α2δ subunit of voltage-gated calcium channels, with Kds of 13.5 nM, 22.7 nM, 27 nM, and 47.6 nM for human α2δ-1, human α2δ-2, rat α2δ-1, and rat α2δ-2, respectively.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Mirogabalin besylate
CAS 1138245-21-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H25NO5S
Cantidad 100 mg
Sinónimo DS 5565 besylate
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (340.17 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(C1=CC=CC=C1)(O)=O.OC(C[C@@]2([C@@]3([H])[C@@](CC(CC)=C3)([H])C2)CN)=O
Peso molecular (g/mol) 367.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 367.46
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Corrección del contenido de un producto

El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado