missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tocris Bioscience™ Miro1 Reducer

Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
Descripción
Miro1 Reducer is a promotes proteasomal degradation of Miro1 (mitochondrial Rho GTPase 1). Reduces Miro1 levels in fibroblasts from Parkinson's disease (PD) patients (IC50 = 7.8 μM). Exhibits no significant effect on related outer mitochondrial membrane protein Mitofusin. Reduces stress-induced degeneration of dopaminergic neurons derived from PD patient iPSCs. Rescues age-dependent neuronal loss and prolongs lifespan in fly PD models.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(3-Fluorophenyl)-N'-[4-[[6-(1 H-imidazol-1-yl)-4-pyrimidinyl]amino]phenyl]urea hydrochloride |
| Cantidad | 10 mg |
| Objetivo | Rhot1 |
| Fórmula molecular | C20H16FN7O.HCl |
| Pureza | 0.98 |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido