Learn More
Mirabegron, MedChemExpress
Código de producto. 16472297
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. 16472297
Marca: Medchem Express HY14773
MedChemExpress Mirabegron is a selective β3-adrenoceptor agonist with EC50 of 22.4 nM.
Mirabegron is a selective β3-adrenoceptor agonist with EC50 of 22.4 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mirabegron
Forma física Powder
CAS 223673-61-8
Color Off-White
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H24N4O2S
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Sinónimo YM178
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (252.20 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=CC=C(CCNC[C@H](O)C2=CC=CC=C2)C=C1)CC3=CSC(N)=N3
Peso molecular (g/mol) 396.51
Formula Weight (peso de la fórmula) 396.51
Porcentaje de pureza 98.98%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.