missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Miquelianin, MedChemExpress

Código de producto. 16475918
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16475918 10 mg 10 miligramos
16483396 25 mg 25 miligramos
16462067 50 mg 50 miligramos
16461389 1 mg 1 miligramo
16448557 5 mg 5 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16475918

Marca: Medchem Express HY13930

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Miquelianin (Quercetin 3-O-glucuronide) is a metabolite of quercetin and a type of natural flavonoid.

Miquelianin (Quercetin 3-O-glucuronide) is a metabolite of quercetin and a type of natural flavonoid.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Miquelianin
CAS 22688-79-5
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H18O13
Cantidad 10 mg
Sinónimo Quercetin 3-O-glucuronide Quercetin 3-glucuronide
Información de solubilidad DMSO : ≥ 30 mg/mL (62.71 mM)
SMILES O=C1C2=C(O)C=C(O)C=C2OC(C3=CC=C(O)C(O)=C3)=C1O[C@@H]4O[C@H](C(O)=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O
Peso molecular (g/mol) 478.36
Formula Weight (peso de la fórmula) 478.36
Porcentaje de pureza 98.3%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.