missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ MIPOL1 Monoclonal Antibody (1B7)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15593172
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
15593172 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15593172

Marca: Invitrogen™ MA523072

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Peptide Sequence: ARETAVQQYK KLEEEIQTLR VYYSLHKSLS QEENLKDQFN YTLSTYEEAL KNRENIVSIT QQQNEELATQ LQQALTERAN MELQLQHARE ASQVANEKVQ KLE.

This gene encodes a coiled-coil domain-containing protein. The encoded protein may function as a tumor suppressor. A translocation that results in truncation of the protein encoded by this locus has been associated with mirror-image polydactyly, also known as Laurin-Sandrow Syndrome. Alternatively spliced transcript variants have been described.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MIPOL1
Aplicaciones ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 1B7
Concentración 0.2-1.0 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with no preservative; pH 7.4
génica MIPOL1
N.º de referencia del gen Q8TD10
Alias de gen 1700081O04Rik; 6030439O22Rik; AU021838; AW536152; CCDC193; CDC91L1; D12Ertd19e; MIPOL1; mirror-image polydactyly 1; mirror-image polydactyly gene 1 homolog (human); mirror-image polydactyly gene 1 protein; mirror-image polydactyly gene 1 protein homolog
Símbolos de los genes MIPOL1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno MIPOL1 (NP_620059, 321 a.a. ~ 423 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 145282
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.