missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MIPEP, Mouse anti-Human, Clone: 4G11, Abnova™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Abnova H00004285-M01.100ug
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Sequence: PYVPNTAWQLRFSHLVGYGARYYSYLMSRAVASMVWKECFLQDPFNRAAGERYRREMLAHGGGREPMLMVEGMLQKCPSVDDFVSALVSDLDLDFETFLMDSEEspecificaciones
| MIPEP | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| mitochondrial intermediate peptidase | |
| HMIP/MIP | |
| Mouse | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody |
| ELISA, Western Blot | |
| 4G11 | |
| In 1x PBS, pH 7.4 | |
| NM_005932 | |
| MIPEP | |
| MIPEP (NP_005923, 611 a.a. ∼ 713 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. | |
| RUO | |
| 4285 | |
| Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
| IgG2a κ |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido