Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para MIP-3 beta/CCL19 humano
Código de producto. 17145379
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 × 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
17145379 5 × 96 pruebas cada uno
15424933 96 pruebas 1 set
2 options
Código de producto. 17145379
Marca: Invitrogen™ EHCCL19X5
Kit de ELISA tipo sándwich
El ensayo ELISA para MIP-3 beta/CCL19 humano cuantifica el MIP-3β hu en suero, plasma o medio de cultivo celular humanos. El ensayo reconocerá exclusivamente tanto la MIP-3β humana natural como recombinante.
Principio del método El ensayo ELISA (enzimoinmunoanálisis de adsorción) de tipo sándwich de fase sólida para MIP-3β humana está diseñado para medir la cantidad de diana que se une entre un par de anticuerpos combinados. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original.
Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit de ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
CCL19, también denominada MIP-3 beta (proteína inflamatoria macrófaga 3 beta), es un miembro de la subfamilia de las quimiocinas CC-. Se relaciona más estrechamente con CCL21, con la que comparte un 32 % de homología en la secuencia de aminoácidos. CCL19 y CCL21 se expresan principalmente por células estromales en las zonas ricas en células T de los ganglios linfáticos. Son mediadores críticos del tráfico homeostático de células T naive y células dendríticas activadas en los órganos linfoides secundarios. CCL19 y CCL21 también desempeñan un papel en el cebado y la activación de las células T, así como en la captación de linfocitos en el tejido inflamado. Ambas proteínas se señalan a través del receptor acoplado a la proteína G, CCR7, que se expresa en las células T y en las células dendríticas maduras. Aunque tanto CCL19 como CCL21 presentan la misma afinidad para CCR7, solo la unión de CCL19 resulta en la desensibilización e internalización del receptor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso Q99731
Intervalo del ensayo De 2,05 pg/ml a 500 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 2 pg/ml
Intervalo de calibración De 2 ng/ml a 500 ng/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Quinasa e inhibidores
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con las siguientes citocinas probadas: angiogenina humana, BDNF, BLC, ENA-78, FGF- 4, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-10, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, G-CSF, GM-CSF, IFN-gamma, leptina (OB), MCP-1, MCP-3, MDC, MIP-1 alfa, MIP-1 beta, MIP-1 delta, MMP-1, - 2, -3, -10, PARC, RANTES, SCF, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alfa, TNF-beta, TPO, VEGF.
Suficiente para Ensayos de 5 x 96
Especies diana Humano
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 6363
Símbolo de gen CKb11,ELC,MIP-3 b,MIP3B,SCYA19
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placas de 96 pocillos con revestimiento previo, Tampón de lavado, Concentrado de diluyente de ensayo, Estándar, Cubiertas adhesivas para placas, Anticuerpo de detección biotinilado, Solución de parada, SAV-HRP, Cromógeno
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 × 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Inflamación
Volumen de muestra 50 μl de plasma; 50 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo RP11-195F19.11-003, CKb11, ELC, MIP-3 b, MIP3B, SCYA19
Objetivo Humano
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min