Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para MIP-1/CCL15 humano
Código de producto. 15484923
Click to view available options
Cantidad:
5 × 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
Código de producto. 15484923
Marca: Invitrogen™ EHCCL15
Includes
Placas precubiertas, estándar, anticuerpo detector, conjugado HRP, diluyentes, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada y cubiertas de placa.
ELISA
The Human Macrophage Inflammatory Protein-1 delta/CCL15 (MIP-1δ) ELISA quantitates Hu MIP-1δ in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu MIP-1δ. Principle of the method The Human MIP-1δ solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Factor quimiotáctico que atrae a las células T y a los monocitos, pero no a los neutrófilos, eosinófilos o células B. Actúa principalmente a través del receptor de quimiocina CC CCR1. También se une a CCR3. CCL15(22-92), CCL15(25-92) y CCL15(29-92) son quimiotractantes más potentes que la citocina A15 de baja inducción.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso Q16663
Intervalo del ensayo 4,1-1000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 3 pg
Intervalo de calibración De 3 pg/mL a 1000 pg/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Quimiocinas y receptores
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con ninguna de las citocinas analizadas: BDNF humano, BLC, ENA-78, FGF-4, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-7, IL-8, IL-9, IL-10, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, G-CSF, GM-CSF, IFN-gamma, leptina (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIP-1 alfa, MIP-1 beta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alfa, TNF-beta, TPO, VEGF.
Suficiente para 96 ensayos
Especies diana Humano
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 6359
Símbolo de gen HCC-2,HMRP-2B,LKN-1,LKN1,MIP-1 delta,MIP-1D,MIP-5,MRP-2B,NCC-3,NCC3,SCYA15,SCYL3,SY15
CV interensayo < 12 %
CV intraensayo < 10 %
Contenido del kit Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Inflamación
Volumen de muestra 3,3 μl de plasma; 3,3 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo HCC-2, HMRP-2B, LKN-1, LKN1, MIP-1 delta, MIP-1D, MIP-5, MRP-2B, NCC-3, NCC3, SCYA15, SCYL3, SY15
Objetivo Humano
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min