missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Kit de ELISA para MIP-1 alfa (CCL3) de ratón

Código de producto. 17125699
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 × 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
Código de producto. Cantidad unitSize
17125699 5 × 96 pruebas cada uno
15475233 96 pruebas 1 set
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17125699

Marca: Invitrogen™ EMCCL3X5

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

ELISA

The Mouse MIP-1alpha (CCL3) ELISA quantitates Ms MIP-1α in mouse serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Ms MIP-1α. Principle of the method The Mouse MIP-1α solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.

La CCL3 (MIP1a, proteína inflamatoria macrófaga alfa 1, MIP-1 alfa) tiene un peso molecular de aproximadamente 8 kDa, pertenece a la familia de citoquinas quimiotácticas, y está implicado en efectos quimiotácticos y proinflamatorios, y en la homeostasis. La CCL3 está producida por linfocitos, macrófagos y células dendríticas, y está implicado en la respuesta inflamatoria de los monocitos sanguíneos y macrófagos tisulares. Además, la CCL3 puede existir como heterodímero natural con MIP-1beta y se ha demostrado que tiene actividad antiviral contra el VHS-1. La proteína CCL3 puede unirse con una alta afinidad a los receptores CCR1 y CCR5.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso P10855
Intervalo del ensayo De 4,1 pg/ml a 1000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 8 pg/ml
Intervalo de calibración De 8 pg/ml a 1000 pg/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Quimiocinas y receptores
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con ninguna de las citocinas analizadas: CD30 de ratón, L CD30, T CD40, CRG-2, CTACK, CXCL16, eotaxina, eotaxina-2, ligando Fas, fractalquina, GCSF, GM-CFS, IFN-gamma, IGFBP-3, IGFBP-5, IGFBP-6, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-3 Rb, IL-4, IL-5, IL-6, IL-9, IL-10, IL-12 p40/p70, IL-12 p70, IL-13, IL-17, KC, leptina R, LEPTINA(OB), LIX, L-selectina, linfotactina, MCP-1, MCP- 5, M-CSF, MIG, MIP-1 gamma, MIP-2, MIP-3 beta, MIP-3 alfa, PF-4, P-selectina, RANTES, SCF, SDF-1 alfa, TARC, TCA-3, TECK, TIMP-1, TNF-alfa, TNF RI, TNF RII, TPO, VCAM-1, VEGF.
Suficiente para Ensayos de 5 x 96
Especies diana Ratón
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 20302
Símbolo de gen AI323804,G0S19-1,LD78alfa,MIP-1 alfa,MIP1-(a),MIP1-alfa,Mip1a,Scya3
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Tampón de lavado, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, Estándar, Solución de parada, Placas de 96 pocillos con revestimiento previo, SAV-HRP, Cromógeno, Cubiertas adhesivas para placas
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 × 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Inflamación
Volumen de muestra 50 μl de plasma; 50 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo RP23-320E6.7, AI323804, G0S19-1, LD78alfa, MIP-1 alfa, MIP1-(a), MIP1-alfa, Mip1a, Scya3
Objetivo Ratón
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.