missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MIOX Antibody (OTI4G7), Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-72697AF488
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
MIOX Monoclonal specifically detects MIOX in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Especificaciones
| MIOX | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 488 | |
| 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide | |
| MIOX | |
| Full length recombinant protein of human MIOX (NP_060054) produced in HEK293T cells. | |
| 0.1 mL | |
| 55586.0 | |
| Store at 4°C in the dark. |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
| OTI4G7 | |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| aldehyde reductase (aldose reductase) like 6, Aldehyde reductase-like 6, ALDRL6, inositol oxygenase, Kidney-specific protein 32, KSP32, MGC90217, MI oxygenase, myo-inositol oxygenaseEC 1.13.99.1, Renal-specific oxidoreductase, RSOR | |
| Mouse | |
| Affinity Purified | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| IgG2a |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido