Learn More
Cole-Parmer™ Reloj/temporizador digital de 1 canal con voz Digi-Sense
Tienda Cole-Parmer Productos
Click to view available options
Pantalla:
LCD
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Los avisos aumentan en frecuencia a medida que el tiempo se acerca a cero.
- En el modo de reloj, pulse cualquier botón y la voz anunciará la hora
- Perfecto para aplicaciones con poca luz, cuartos oscuros y actividades que requieren toda su atención.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Temporizador con LCD |
| Alarms | 1 minuto (6 sonidos de alarma) |
| Pantalla | LCD |
| Batería, tipo | 1,5 V |
| Anchura (métrico) | 64 mm |
| Altura (métrico) | 83 mm |
| Cantidad | 1 unidad |