missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ MINPP1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 13299918
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
13299918 100 μL 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 13299918 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA521725

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Recommended positive controls: A431, H1299, HeLa, Raji. Predicted reactivity: Mouse (83%), Rat (85%), Bovine (94%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

MINPP1 encodes multiple inositol polyphosphate phosphatase; an enzyme that removes 3-phosphate from inositol phosphate substrates. It is the only enzyme known to hydrolzye inositol pentakisphosphate and inositol hexakisphosphate. This enzyme also converts 2,3 bisphosphoglycerate (2,3-BPG) to 2-phosphoglycerate; an activity formerly thought to be exclusive to 2,3-BPG synthase/2-phosphatase (BPGM) in the Rapoport-Luebering shunt of the glycolytic pathway.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MINPP1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 20% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
génica MINPP1
N.º de referencia del gen Q9UNW1, Q9Z2L6
Alias de gen 2,3-bisphosphoglycerate 3-phosphatase; 2,3-BPG phosphatase; AA408516; HIPER1; Inositol (1,3,4,5)-tetrakisphosphate 3-phosphatase; ins(1,3,4,5)P(4) 3-phosphatase; MINP1; MINPP1; MINPP2; MIPP; Mipp1; MNCb-1572; multiple inositol polyphosphate histidine phosphatase 1; multiple inositol polyphosphate histidine phosphatase, 1; multiple inositol polyphosphate phosphatase 1; multiple inositol polyphosphate phosphatase 2; multiple inositol-polyphosphate phosphatase 1; RP11-57C13.1; UNQ900/PRO1917
Símbolos de los genes MINPP1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human MIPP. The exact sequence is proprietary.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 17330, 9562
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.