Learn More
Agilent BioTek Portador de minitubos
Tienda Agilent BioTek Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Lavador de microplacas Agilent BioTek e instrumentos de lector
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| El dispositivo tiene | Minitubos de 1,2 ml o instrumental de laboratorio de hasta 50 mm de altura |
| Para utilizar con (equipo) | Lavador de microplacas Agilent BioTek e instrumentos de lector |