Learn More
IKA™ MINISTAR Control, Agitador de hélice
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-7159132 Tienda IKA Productos
Change view
Click to view available options
Incluye:
Interfaz USB, enchufe UE
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Incluye unitSize
15730728 Interfaz USB, enchufe UE cada uno
1 options
Código de producto. 15730728
Marca: IKA™ 0025001988
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Agitador de hélice compacto de alta tecnología con garantía de por vida.
  • Pantalla de respuesta rápida encapsulada en vidrio endurecido para una visibilidad y resistencia química máximas
  • Los sensores de vibración de última generación detectan desviaciones de los umbrales permitidos y detienen automáticamente el proceso
  • Pantalla nítida para tener toda la información esencial a la vista
  • Temporizador/contador integrado para el control de reacciones de sensibilidad cinética y recordatorios
  • Interfaz USB, por ejemplo, para documentar parámetros utilizando labworldsoft™ o para instalar actualizaciones de firmware
  • Manejo intuitivo y sencillo
  • Superficie sensible al tacto para una larga vida útil
  • Lectura de temperatura en la pantalla
  • Carcasa resistente a productos químicos
  • Función de bloqueo de teclas
  • Regulador de velocidad controlado por microprocesador para una velocidad de rotación constante, incluso con cambios de viscosidad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Velocidad De 50 a 2000 rpm
Capacidad 15 L
Pantalla LCD: Velocidad, temperatura, par de torsión, temporizador
Tensión 100/240 V, V CC: 24 V
Vataje 69 W
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 70 x 193 x 154 mm
Requisitos eléctricos De 100 a 240 V, 50/60 Hz, 69 W
Frecuencia 50/60 Hz
Tamaño del mandril De 0,5 a 8 mm
Incluye Interfaz USB, enchufe UE
Material Revestimiento de aluminio fundido/polímero termoplástico
Modelo Ministar 20
Tipo de motor De CC sin escobillas
par de torsión 20 Ncm
Viscosidad 10.000 mPas
Peso (métrico) 1,56 kg