Descripción
MEM, preparado originalmente por Harry Eagle, es uno de los medios de cultivo celular más populares. Tras sus intentos de cultivar fibroblastos de mamíferos normales y ciertos subtipos de células HeLa, se reveló que el BME no podía satisfacer las necesidades nutricionales de estos tipos celulares. Otros estudios condujeron al desarrollo del MEM de MP Biomedicals, incorporando modificaciones específicas como concentraciones de aminoácidos más altas para el cultivo de células fastidiosas.
- El MEM de MP Biomedicals puede usarse para apoyar el crecimiento de células en monocapas, en suspensión y una amplia variedad de otros tipos de células con la suplementación apropiada.
- Disponible con sales de Earle o Hank.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Eagle medio esencial mínimo (modificado) |
| Esterilidad | Estéril |
| Con aditivos | Sales de Earle, Bicarbonato sódico |
| Sin aditivos | Sin Glutamina |
| Cantidad | 500 mL |
| pH | Desde 6,9 hasta 7,3 |
| Contenido y almacenamiento | De 0 a 5 °C |
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.