Learn More
MP Biomedicals™ Minimum Essential Medium Eagle, Liquid
Código de producto. 11450415 Tienda MP Biomedicals Productos
Click to view available options
Con aditivos:
Bicarbonato sódico, Sales de Earle
Sales de Earle, Bicarbonato sódico
Sales de Hanks, Bicarbonato sódico
Sin aditivos:
Sin Glutamina
Sin glutamina, Sin cisteína, Sin cistina, No hay metionina
Tipo de producto:
Eagle medio esencial mínimo (modificado)
Medio esencial mínimo de Eagle
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. 11450415
Marca: MP Biomedicals™ 091641454
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Incorporates higher amino acid concentrations for the cultivation of fastidious cells
MEM, preparado originalmente por Harry Eagle, es uno de los medios de cultivo celular más populares. Tras sus intentos de cultivar fibroblastos de mamíferos normales y ciertos subtipos de células HeLa, se reveló que el BME no podía satisfacer las necesidades nutricionales de estos tipos celulares. Otros estudios condujeron al desarrollo del MEM de MP Biomedicals, incorporando modificaciones específicas como concentraciones de aminoácidos más altas para el cultivo de células fastidiosas.
  • El MEM de MP Biomedicals puede usarse para apoyar el crecimiento de células en monocapas, en suspensión y una amplia variedad de otros tipos de células con la suplementación apropiada.
  • Disponible con sales de Earle o Hank.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Eagle medio esencial mínimo (modificado)
Esterilidad Estéril
Con aditivos Bicarbonato sódico, Sales de Earle
Sin aditivos Sin glutamina, Sin cisteína, Sin cistina, No hay metionina
Cantidad 500 mL
pH Desde 7 hasta 7,4
Contenido y almacenamiento de 4 °C
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.