Learn More
Cytiva Cápsula de filtración de flujo tangencial (TFF) Minimate™ con membrana Omega™
Descripción
- Procesamiento eficaz
- Este producto no está aprobado para su uso en aplicaciones médicas, clínicas, quirúrgicas u otras aplicaciones para pacientes
Especificaciones
Especificaciones
| Material (membrana) | PES |
| MWCO | 3 kDa |
| Esterilidad | No estéril |
| Área de filtración | 50 cm2 |
| N.° por paquete | 1/paquete |