Learn More
Cytiva Cápsula de filtración de flujo tangencial (TFF) Minimate™ con membrana Omega™
Código de producto. 17154771
Change view
Click to view available options
MWCO:
1000 kDa
100 kDa
10 kDa
1 kDa
300 kDa
30 kDa
3 kDa
500 kDa
50 kDa
5 kDa
70 kDa
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. MWCO unitSize
17154771 500 kDa cada uno
17164761 1 kDa cada uno
17174761 3 kDa cada uno
17114771 50 kDa cada uno
17184761 5 kDa cada uno
17134771 100 kDa cada uno
17144771 300 kDa cada uno
17164771 1000 kDa cada uno
17194761 10 kDa cada uno
17104771 30 kDa cada uno
17124771 70 kDa cada uno
11 options
Código de producto. 17154771
Marca: Cytiva OA500C12
Los procesos de concentración y difiltración (desalinización o intercambio de tampones) se pueden realizar en el mismo sistema con una intervención mínima del usuario.
  • Procesamiento eficaz
  • Este producto no está aprobado para su uso en aplicaciones médicas, clínicas, quirúrgicas u otras aplicaciones para pacientes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material (membrana) PES
MWCO 500 kDa
Esterilidad No estéril
Área de filtración 50 cm2
N.° por paquete 1/paquete