Learn More
Brady™ Etiquetas de papel preimpresas MiniMark™
Código de producto. 11769475
Change view
Click to view available options
Altura (métrico):
55,00 mm
75,00 mm
105,00 mm
Anchura (métrico):
85 mm
110 mm
155 mm
Incluye:
1 rombo
2 rombos, verticales
3 rombos, forma de rombo
4 rombos, forma de rombo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Altura (métrico) Anchura (métrico) Incluye unitSize
11769475 75,00 mm 110 mm 2 rombos, verticales cada uno
11779475 75,00 mm 110 mm 3 rombos, forma de rombo cada uno
11709485 75,00 mm 110 mm 4 rombos, forma de rombo cada uno
11789465 105,00 mm 155 mm 4 rombos, forma de rombo cada uno
11759465 105,00 mm 155 mm 3 rombos, forma de rombo cada uno
11789485 55,00 mm 85 mm 1 rombo cada uno
11799485 55,00 mm 85 mm 2 rombos, verticales cada uno
11709495 55,00 mm 85 mm 3 rombos, forma de rombo cada uno
8 options
Código de producto. 11769475
Marca: Brady™ 710570
These MiniMark™ Pre-Printed Paper Labels are supplied with pre-printed red diamonds and are ready for you to print the required warning.
  • Supplied with pre-printed red diamonds.
  • Ready for you to print the required warning.
  • Compliant to the latest regulations.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Descripción 2 rombos, verticales
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanente
Recubrimiento None
Color Blanco
Acabado Mate
Formato Die-cut
Material Papel
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Tipo de producto Etiqueta preimpresa
Esterilidad Non-sterile
Para utilizar con (aplicación) Identificación de comunicación de peligros
Para utilizar con (equipo) Impresora MiniMark
Incluye 2 rombos, verticales
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -40 °C
N.° por paquete 300 Labels/Box
Cantidad 300/Paq.
Forma Diamante
Tipo de software MiniMark
Intervalo de temperatura (imperial) -40°F to +122°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +50 °C
Grosor (imperial) 0.0032 in.
Grosor (métrico) 0,02 mm
Dimensions (LxW) 75 x 110 mm
Longitud (imperial) 2.95 in.
Longitud (métrico) 75 mm
Anchura (imperial) 4.33 in.
Anchura (métrico) 110 mm
Altura (imperial) 2.95 in.
Altura (métrico) 75,00 mm
Alternate Part Number MNK-CLP-75x110-L2-B7610-0.3